Tisk…
Kyselina propiónová 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propanoic acid
149300010 149300025 149300100
ACRO149300010EA 1390 CZK
ACRO149300010 ACRO149300025 ACRO149300100
Kyselina propiónová 99%, pure
Kyselina propiónová
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 141 °C (760 mmHg)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002756
CAS číslo: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA