Tisk…
Kyselina valerová, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Pentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
75054-1ML 75054-5ML
75054-1MLEA 1780 CZK
75054-1ML 75054-5ML
Kyselina valerová, Supelco®
Kyselina valerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Bod varu: 186 °C (1013 hPa)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004413
CAS číslo: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10042
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0db57126d49f27b257cc7ba42d430d6e122772&vid=ef3fe24730fff672b1614f711e099eee0eb8f51c&prid=web&clid=SAPDAM