Tisk…
Kyselina valerová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Pentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
8.00821.0100EA 842 CZK
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
Kyselina valerová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina valerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 186
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 89
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004413
CAS číslo: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 12,10042
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.4076 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 7.3 %(V)
Density 0.938 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C