Tisk…
Kyselina valerová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pentanoic acid
A16238.0F A16238.AE A16238.AP
A16238.0FEA 3380 CZK
A16238.0F A16238.AE A16238.AP
Kyselina valerová ≥99%
Kyselina valerová
Purity: 99% CAS No.: 109-52-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4080 Odour: Unpleasant Melting Point: -34° Boiling Point: 184-186° Beilstein Reference: 969454 Merck Reference: 14,9904 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004413
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 184…186 °C
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0.938
Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004413
CAS číslo: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10042