Tisk…
Kyselina valerová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pentanoic acid
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 2160 CZK
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Kyselina valerová 99%
Kyselina valerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 185 °C (760 mmHg)
Bod tání: 20…18 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004413
CAS číslo: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10042
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %