Pentadecanoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14664.09
A14664.18
A14664.30
A14664.09EA
1780
CZK
A14664.09
A14664.18
A14664.30
Pentadecanoic acid ≥99%
Pentadecanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1002-84-2
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.40
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 51-54°
Boiling Point: 257°/100mm
Beilstein Reference: 1773831
MDL No.: MFCD00002745
Vzorec:
C₁₅H₃₀O₂ Bod varu: 257 °C (100 mmHg) Bod tání: 51…54 °C Hustota: 0,8496 g/cm³ (70 °C) Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002745 CAS číslo: 1002-84-2 EINECS: 213-693-1 |