Pentadecanoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
129830050
129830250
ACRO129830050EA
2150
CZK
ACRO129830050
ACRO129830250
Pentadecanoic acid 99%
Pentadecanoic acid
Vzorec:
C₁₅H₃₀O₂ Bod varu: 339 °C (1013 hPa) Bod tání: 51…53 °C Hustota: 0,8496 g/cm³ (70 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002745 CAS číslo: 1002-84-2 EINECS: 213-693-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder or crystals or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol) |