Tisk…
Kyselina kaprylová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00192.0100 8.00192.1000 8.00192.2500
8.00192.0100EA 950 CZK
8.00192.0100 8.00192.1000 8.00192.2500
Kyselina kaprylová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina kaprylová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Bod varu: 239,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004429
CAS číslo: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01771
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.68 g/l (20 °C)
Melting Point 16 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 238 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 109.9 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material