Tisk…
Kyselina kaprylová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
129390010 129390025 129390251
ACRO129390010EA 2030 CZK
ACRO129390010 ACRO129390025 ACRO129390251
Kyselina kaprylová 99%
Kyselina kaprylová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 238 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004429
CAS číslo: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %