Tisk…
Kyselina stearová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4751-5G S4751-100G S4751-10G S4751-1G S4751-25G
SIALS4751-5GEA 1650 CZK
SIALS4751-5G SIALS4751-100G SIALS4751-10G SIALS4751-1G SIALS4751-25G
Kyselina stearová, Sigma-Aldrich®
Kyselina stearová
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
Bod varu: 361 °C (1013 hPa)
Bod tání: 67 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002752
CAS číslo: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM