Kyselina stearová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
73297-10KG-F
73297-1KG-F
SIAL73297-10KG-FEA
0
CZK
SIAL73297-10KG-F
SIAL73297-1KG-F
Kyselina stearová, Sigma-Aldrich®
Kyselina stearová
Vzorec:
C₁₈H₃₆O₂ Bod varu: 361 °C (1013 hPa) Bod tání: 67 °C Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002752 CAS číslo: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 13,08882 |