Kyselina stearová, powder, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
20666.290EA
1330
CZK
20666.290
20666.460
Kyselina stearová, powder, TECHNICAL
Kyselina stearová
Vzorec:
C₁₈H₃₆O₂ Bod varu: 361 °C (1013 hPa) Bod tání: 67 °C Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002752 CAS číslo: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 REACH: 01-2119543894-28 Merck Index: 13,08882 |
|
Výsledky specifikačního testu
Stearic and palmitic acid | Min. 90 % |