Tisk…
Kyselina stearová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00673.0500 8.00673.1000
8.00673.0500EA 781 CZK
8.00673.0500 8.00673.1000
Kyselina stearová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina stearová
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48
Bod varu: 361
Bod tání: 67
Hustota: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 196 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002752
CAS číslo: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Molar Mass 284.49 g/mol
Storage Store at +15°C to +25°C
Grade REAG
Synonyms Octadecanoic Acid
Chemical Formula CH3(CH2)16CO2H