Tisk…
Kyselina stearová ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
A17673.0B A17673.0I
A17673.0BEA 1010 CZK
A17673.0B A17673.0I
Kyselina stearová ≥90%
Kyselina stearová
Purity: 90+% CAS No.: 57-11-4 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H Formula Weight: 284.48 Flash Point: 196°(384°F) Odour: Odourless Boiling Point: 232°/15mm Beilstein Reference: 608585 Merck Reference: 14,8804 MDL No.: MFCD00002752
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48
Bod varu: 232 °C (15 mmHg)
Bod tání: 67…70 °C
Hustota: 0.941
Bod vzplanutí: 196 °C (384 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002752
CAS číslo: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM