Kyselina stearová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12244.06
A12244.14
A12244.22
A12244.06EA
1120
CZK
A12244.06
A12244.14
A12244.22
Kyselina stearová ≥98%
Kyselina stearová
Purity: 98%
CAS No.: 57-11-4
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 196°(384°F)
Physical Form: Flakes or powder
Density: 0.941
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 232°/15mm
Beilstein Reference: 608585
Merck Reference: 14,8804
MDL No.: MFCD00002752
A saturated fatty acid
Vzorec:
C₁₈H₃₆O₂ Bod varu: 232 °C (15 mmHg) Bod tání: 69…72 °C Hustota: 0,941 Bod vzplanutí: 196 °C (384 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002752 CAS číslo: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 14,8804 |