Tisk…
Kyselina stearová 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
174490010 174490025 174490100
ACRO174490010EA 1620 CZK
ACRO174490010 ACRO174490025 ACRO174490100
Kyselina stearová 97%
Kyselina stearová
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48
Bod varu: 361 °C (760 mmHg)
Bod tání: 67…69 °C
Hustota: 0.84 g/cm³
Bod vzplanutí: 196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002752
CAS číslo: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Granular powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥96.0 %