Tisk…
Kyselina pelargonová 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
356240010 356241000 356240025 356245000
ACRO356240010EA 2400 CZK
ACRO356240010 ACRO356241000 ACRO356240025 ACRO356245000
Kyselina pelargonová 97%
Kyselina pelargonová
Vzorec: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Bod varu: 254 °C (760 mmHg)
Bod tání: 12,5 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: 114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004433
CAS číslo: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07198
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %