Tisk…
Kyselina mravenčí ≥98% 98+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
147930010 147930025 147930250 147932500 147930100
ACRO147930010EA 1760 CZK
ACRO147930010 ACRO147930025 ACRO147930250 ACRO147932500 ACRO147930100
Kyselina mravenčí ≥98% 98+%, pure
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
Bod varu: 101 °C (760 mmHg)
Bod tání: 8 °C
Hustota: 1,22 g/cm³
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH ≥98.0 %