Kyselina mravenčí ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20320.295EA
1200
CZK
20320.295
20320.320
20320.364
Kyselina mravenčí ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H Bod varu: 100…101 °C (1013 hPa) Bod tání: 8,2…8,4 °C Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS číslo: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119491174-37 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.370 - 1.372 |
Acetic acid | Max. 0.2 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 100 ppm |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |