Tisk…
Kyselina mravenčí ≥96% 96 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
36617.36 36617.A3 36617.57
36617.36EA 2770 CZK
36617.36 36617.A3 36617.57
Kyselina mravenčí ≥96% 96 ACS
Kyselina mravenčí
Purity: 96+% CAS No.: 64-18-6 Molecular Formula: CH2O2 Formula Weight: 46.03 Flash Point: 50°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 1.220 Refractive Index: 1.3710 Appearance: Colourless Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1209246 Merck Reference: 14,4241 UN No.: 1779 MDL No.: MFCD00003297
Vzorec: HCO₂H
MW: 46.03
Bod varu: 100…101 °C
Bod tání: 7…9 °C
Hustota: 1.220
Bod vzplanutí: 50 °C (156 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM