Tisk…
Kyselina mravenčí 97% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423755000 423750025
ACRO423755000EA 1230 CZK
ACRO423755000 ACRO423750025
Kyselina mravenčí 97% ACS
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
Bod varu: 101 °C (760 mmHg)
Bod tání: 8 °C
Hustota: 1,22 g/cm³
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfite (SO3) passes test
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.4 %