Tisk…
Kyselina mravenčí 94,5, high_purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
0961-100MLEA 2850 CZK
0961-100ML 0961-500ML
Kyselina mravenčí 94,5, high_purity
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
MW: 46.03
Bod varu: 100…101 °C (1013 hPa)
Bod tání: 8.2…8.4 °C
Hustota: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥94.5%