Kyselina mravenčí 99% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aminic Acid, Methanoic acid
270480010
270480250
270480025
270480100
ACRO270480010EA
2330
CZK
ACRO270480010
ACRO270480250
ACRO270480025
ACRO270480100
Kyselina mravenčí 99% for analysis
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H MW: 46.03 Bod varu: 101 °C (760 mmHg) Bod tání: 8 °C Hustota: 1.22 g/cm³ Bod vzplanutí: 50 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS číslo: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 II REACH: 01-2119491174-37 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Dilution test | passes test |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfite (SO3) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |