Tisk…
Kyselina kapronová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
21530-100ML 21530-500ML
SIAL21530-100MLEA 917 CZK
SIAL21530-100ML SIAL21530-500ML
Kyselina kapronová, Sigma-Aldrich®
Kyselina kapronová
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 202 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004421
CAS číslo: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765