Tisk…
Kyselina kapronová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00198.0005 8.00198.0250 8.00198.1000
8.00198.0005EA 766 CZK
8.00198.0005 8.00198.0250 8.00198.1000
Kyselina kapronová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina kapronová
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 202 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004421
CAS číslo: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 9.7 g/l (20 °C)
Melting Point -3 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 206 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4162 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C