Tisk…
Kyselina palmitová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00508.0100 8.00508.1000
8.00508.0100EA 820 CZK
8.00508.0100 8.00508.1000
Kyselina palmitová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina palmitová
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43
Bod varu: 352
Bod tání: 61…63 °C
Hustota: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002747
CAS číslo: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 61 - 63 °C
Molar Mass 256.42 g/mol
Bulk Density 415 kg/m3
Boiling Point 271.5 °C (133 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 0.852 g/cm3 (20 °C)