Kyselina palmitová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
27734-25KG
27734-1KG
SIAL27734-25KGEA
0
CZK
SIAL27734-25KG
SIAL27734-1KG
Kyselina palmitová, Sigma-Aldrich®
Kyselina palmitová
Vzorec:
C₁₆H₃₂O₂ Bod varu: 352 °C (1013 hPa) Bod tání: 61…63 °C Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002747 CAS číslo: 57-10-3 EINECS: 200-312-9 Merck Index: 13,07064 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...