Tisk…
Kyselina palmitová 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
B20322.0C B20322.0E B20322.36
B20322.0CEA 10440 CZK
B20322.0C B20322.0E B20322.36
Kyselina palmitová 95%
Kyselina palmitová
Purity: 95% CAS No.: 57-10-3 Molecular Formula: C16H32O2 Formula Weight: 256.43 Flash Point: 206°(402°F) Refractive Index: 1.4273 Odour: Odourless Melting Point: 62-65° Boiling Point: 215°/15mm Beilstein Reference: 607489 Merck Reference: 14,6996 MDL No.: MFCD00002747
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Bod varu: 215 °C (15 mmHg)
Bod tání: 62…65 °C
Hustota: 0,853
Bod vzplanutí: 206 °C (402 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002747
CAS číslo: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 14,6996