Tisk…
Kyselina palmitová 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
129700010 129702500 129700025 129700250
ACRO129700010EA 1980 CZK
ACRO129700010 ACRO129702500 ACRO129700025 ACRO129700250
Kyselina palmitová 98%
Kyselina palmitová
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43
Bod varu: 351.5 °C (760 mmHg)
Bod tání: 59…63 °C
Bod vzplanutí: 206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002747
CAS číslo: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Acid value 215 to 233 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 216 to 224 mg KOH/g