Tisk…
Cerotic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
258210010 258211000
ACRO258210010EA 9160 CZK
ACRO258210010 ACRO258211000
Cerotic acid 98%
Cerotic acid
Vzorec: C₂₆H₅₂O₂
Bod varu: 250 °C
Bod tání: 87…89 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002811
CAS číslo: 506-46-7
EINECS: 208-040-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Glistening powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %