Tisk…
Heptanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Heptylic acid, Enanthic acid
75190-100ML 75190-500ML
SIAL75190-100MLEA 1790 CZK
SIAL75190-100ML SIAL75190-500ML
Heptanoic acid, Sigma-Aldrich®
Heptanoic acid
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004426
CAS číslo: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04680