Tisk…
Heptanoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Heptylic acid, Enanthic acid
164170010 164172500 164170025
ACRO164170010EA 2580 CZK
ACRO164170010 ACRO164172500 ACRO164170025
Heptanoic acid 98%
Heptanoic acid
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19
Bod varu: 223…223.4 °C (760 mmHg)
Bod tání: –10.5 °C
Hustota: 0.91 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004426
CAS číslo: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04680
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %