Tisk…
Margaric acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
329740050 329740250 329740010
ACRO329740050EA 2600 CZK
ACRO329740050 ACRO329740250 ACRO329740010
Margaric acid 98%
Margaric acid
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Bod varu: 364 °C (760 mmHg)
Bod tání: 59…61 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002751
CAS číslo: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 13,05775
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %