Tisk…
Heneicosanoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Henicosanoic acid
204690010 204690050 204691000
ACRO204690010EA 6770 CZK
ACRO204690010 ACRO204690050 ACRO204691000
Heneicosanoic acid 99%
Heneicosanoic acid
Vzorec: C₂₁H₄₂O₂
MW: 326.56
Bod varu: 170 °C (0.1 mbar)
Bod tání: 74…76 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002805
CAS číslo: 2363-71-5
EINECS: 219-113-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %