Tisk…
Kyselina octová 99-100%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20103.295EA 1040 CZK
20103.295 20103.364 20103.444 20103.557 20103.330
Kyselina octová 99-100%, GPR RECTAPUR®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
Solidification point 16.0 - 16.6 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Non-volatile residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm