Kyselina octová ledová 99-100%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
6052.1000EA
1990
CZK
6052.1000
6052.2500
6052.9025
6052.1000PE
6052.2500PE
Kyselina octová ledová 99-100%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS číslo: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II |
|
Výsledky specifikačního testu
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | min. 99.7 % |
Acetic anhydride ((CH3CO)2O) | max. 0.01 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Dilution Test | passes test |
Residue after Evaporation | max. 0.001 % |
Substances Reducing Dichromate | passes test |
Substances Reducing KMnO4 | passes test |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.0004 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.1 |
Arsenic (As) | max. 0.05 |
Chloride (Cl) | max. 1 |
Copper (Cu) | max. 0.1 |
Iron (Fe) | max. 0.2 |
Nickel (Ni) | max. 0.1 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.5 |
Sulfate (SO4) | max. 1 |