Tisk…
Kyselina octová glacial ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
84528.290EA 1050 CZK
84528.290 84528.360 84528.460
Kyselina octová glacial ≥98%, TECHNICAL
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60.05
Bod varu: 118
Bod tání: 17
Hustota: 1.05
Bod vzplanutí: 38.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %