Kyselina octová ledová 100%, EMPARTA® ACS analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01830.2500EA
902
CZK
1.01830.2500
Kyselina octová ledová 100%, EMPARTA® ACS analytical reagent, Supelco®
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH MW: 60,05 g/mol Bod varu: 118 °C (1013 hPa) Bod tání: 17 °C Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 38,5 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS číslo: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119475328-30 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 17 °C |
Molar Mass | 60.05 g/mol |
Boiling Point | 116 - 118 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 15.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 39 °C |
Refractive Index | 1.37 (20 °C) |
Explosion Limit | 4 - 19.9 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 485 °C |
Viscosity kinematic | 1.17 mm2/s (20 °C) |
Evaporation number | 24 |