Kyselina octová 99.7+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
423220025
423225000
423220100
423220025.EA
3760
CZK
423220025.
423225000.
423220100.
Kyselina octová 99.7+% ACS
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH MW: 60.05 Bod varu: 118 Bod tání: 16…16.5 °C Hustota: 1.048 g/cm³ Bod vzplanutí: 40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS číslo: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
GC | ≤0.01 % Acetic anhydride ((CH3CO)2O) |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Dilution test | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤1 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.5 ppm |
Titrable base | ≤0.0004 meq/g |
KMnO4-reducing substance | Passes test |
K2Cr2O7-reducing substance | Passes test |