Kyselina laurová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11672.0C
A11672.0E
A11672.36
A11672.0CEA
9510
CZK
A11672.0C
A11672.0E
A11672.36
Kyselina laurová ≥98%
Kyselina laurová
Purity: 98%
CAS No.: 143-07-7
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 180°/21mm
Beilstein Reference: 1099477
Merck Reference: 14,5384
MDL No.: MFCD00002736
Vzorec:
C₁₂H₂₄O₂ Bod varu: 180 °C (21 mmHg) Bod tání: 43…45 °C Hustota: 0,883 Bod vzplanutí: 165 °C (329 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002736 CAS číslo: 143-07-7 EINECS: 205-582-1 Merck Index: 14,5384 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...