Tisk…
Kyselina laurová ≥99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
42038.18 42038.30 42038.A1
42038.18EA 1130 CZK
42038.18 42038.30 42038.A1
Kyselina laurová ≥99.5%
Kyselina laurová
Purity: 99.5% CAS No.: 143-07-7 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H Formula Weight: 200.32 Flash Point: 165°(329°F) Physical Form: Crystalline Density: 0.883 Odour: Odourless Melting Point: 43-45° Boiling Point: 180°/21mm Beilstein Reference: 1099477 Merck Reference: 14,5384 MDL No.: MFCD00002736
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Bod varu: 180 °C (21 mmHg)
Bod tání: 43…45 °C
Hustota: 0,883
Bod vzplanutí: 165 °C (329 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002736
CAS číslo: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 14,5384