Tisk…
Behenic acid tech. 85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12850.0B A12850.0I A12850.30 A12850.50
A12850.0BEA 3920 CZK
A12850.0B A12850.0I A12850.30 A12850.50
Behenic acid tech. 85%, technická kvalita
Behenic acid
Purity: 85% CAS No.: 112-85-6 Molecular Formula: CH3(CH2)20CO2H Formula Weight: 340.60 Melting Point: 74-78° Boiling Point: 306°/60mm Merck Reference: 14,1023 MDL No.: MFCD00002807
Vzorec: C₂₂H₄₄O₂
Bod varu: 306 °C (60 mmHg)
Bod tání: 74…78 °C
Hustota: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002807
CAS číslo: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 14,1023