Tisk…
Behenic acid 85%, Technical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Docosanoic acid
334810010 334812500
ACRO334810010EA 5920 CZK
ACRO334810010 ACRO334812500
Behenic acid 85%, Technical Grade
Behenic acid
Vzorec: C₂₂H₄₄O₂
Bod varu: 306 °C (60 mmHg)
Bod tání: 80…82 °C
Hustota: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002807
CAS číslo: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %