Tisk…
Kyselina kaprinová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Decylic acid, Decanoic acid
167271000 167275000 167270010 167270025
ACRO167271000EA 1570 CZK
ACRO167271000 ACRO167275000 ACRO167270010 ACRO167270025
Kyselina kaprinová 99%
Kyselina kaprinová
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Bod varu: 268…270 °C (760 mmHg)
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004441
CAS číslo: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %