Kyselina butanová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99+%
CAS No.: 107-92-6
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Rancid
pH: 2.5
Melting Point: -8°
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 906770
Merck Reference: 14,1593
UN No.: 2820
MDL No.: MFCD00002814
Vzorec:
C₄H₈O₂ Bod varu: 162…164 °C Bod tání: –8 °C Hustota: 0,964 Bod vzplanutí: 69 °C (156 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002814 CAS číslo: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8,III Merck Index: 14,1593 |