Kyselina butanová 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
108110010
108110025
108111000
108110100
ACRO108110010EA
1760
CZK
ACRO108110010
ACRO108110025
ACRO108111000
ACRO108110100
Kyselina butanová 99+%
Kyselina butanová
Vzorec:
C₄H₈O₂ Bod varu: 162…165 °C (760 mmHg) Bod tání: 7…5 °C Hustota: 0,96 g/cm³ Bod vzplanutí: 69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002814 CAS číslo: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8,III Merck Index: 13,01593 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≤0.2 % Isobutyric acid |
Color scale | ≤15 APHA |