Propylacetát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acetic acid propyl ester
L15355.AP
L15355.AU
L15355.APEA
886
CZK
L15355.AP
L15355.AU
Propylacetát ≥99%
Propylacetát
Purity: 99%
CAS No.: 109-60-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3840
Odour: Fruit-like
Melting Point: -92°
Boiling Point: 99-102°
Beilstein Reference: 1740764
Merck Reference: 14,7841
UN No.: 1276
MDL No.: MFCD00009372
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 Bod varu: 99…102 °C Bod tání: –92 °C Hustota: 0.887 Bod vzplanutí: 14 °C (57 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009372 CAS číslo: 109-60-4 EINECS: 203-686-1 UN: 1276 ADR: 3 II Merck Index: 12,08026 |