Tisk…
Propylacetát 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
158290010 158290025 158290100
ACRO158290010EA 1980 CZK
ACRO158290010 ACRO158290025 ACRO158290100
Propylacetát 99%, pure
Propylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 102 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009372
CAS číslo: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm