Tisk…
Amylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
46022-1L-F 46022-250ML-F
SIAL46022-1L-FEA 5060 CZK
SIAL46022-1L-F SIAL46022-250ML-F
Amylacetát, Sigma-Aldrich®
Amylacetát
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19
Bod varu: 149
Bod tání: –71 °C
Hustota: 0.876 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 23
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009500
CAS číslo: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM