Tisk…
Amylacetát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
L10852.22 L10852.36
L10852.22EA 865 CZK
L10852.22 L10852.36
Amylacetát ≥99%
Amylacetát
Purity: 99% CAS No.: 628-63-7 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4030 Odour: Fruit-like Melting Point: -100° Boiling Point: 142° Beilstein Reference: 1744753 UN No.: 1104 MDL No.: MFCD00009500
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Bod varu: 142 °C
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,876
Bod vzplanutí: 24 °C (75 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009500
CAS číslo: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM